SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Leverantör: Avantor
7307-09EA 3950 SEK
7307-09 7307-02 7307-01
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP-kolonner förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation
Allmänna tillämpningar: lipider (fettsyror, kolesterol).
Dessa SPE-kolonner kan användas i Normal Phase-läge.