Hydrofoba interaktionskromatografimedia, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
7182-02EA
0
SEK
7182-02
7182-05
7285-00
7285-01
Hydrofoba interaktionskromatografimedia, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Proteinrenings
Protein Purification Resins
Kiselbaserat medium som används för rening av proteiner på basis av differentierad saltinducerad hydrofobicitet. Mixed mode medger unik selektivitet med sin hydrofoba interaktion och jonbytesfunktion.