Heltäckande ansiktsmasker, X-plore® 5500
Leverantör: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 2150 SEK
111-0417 111-0408
Heltäckande ansiktsmasker, X-plore® 5500
Masker Andningsskydd, återanvändbara Heltäckande ansiktsmasker
Den heltäckande ansiktsmasken X-plore® 5500 är den perfekta lösningen när ditt arbete kräver andningsskydd, till exempel i kemikalieindustri, metallarbete, fordon, skeppsbygge, underhåll samt hantering av förbrukningsmateriel och avfall. Ansiktstätningen i två lager med trippeltätningsfunktion ger ett pålitligt skydd och en tät passform för ansikten med alla former och storlekar. Det stora visiret finns i två olika material: Polykarbonat och Triplex (mycket effektiv beläggning mot repor och gott motstånd mot kemikalier).
  • Filtren har en låg profil och är placerade på sidan, vilket ger ett brett synfält och jämn viktfördelning för god rörelsefrihet
  • Två bajonett-anslutningar som gör att filtren kan anslutas enkelt och säkert
  • Det högkvalitativa, klara visiret ger ett brett och stort synfält och gott skydd mot kemikalier, värme och repor
  • Huvudrem med fem fästen gör masken snabb och enkel att fästa utan att håret fastnar
Vikt: 540 g
Certifikat: EN 136
Observera: *Universalstorlek.