Halvmasker, X-plore® 3300 och X-plore® 3500
Leverantör: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 340 SEK
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Halvmasker, X-plore® 3300 och X-plore® 3500
Masker Andningsskydd, återanvändbara Halvtäckande masker
The X-plore® 3300 and 3500 half masks are low maintenance and affordable. They are equipped with two lateral bayonet connections that enable a whole range of bayonet filters to be used.
  • Flexibel tätningsremsa ger läckagefri tätning och utmärkt passform även när användaren bär skyddsglasögon
  • Passar perfekt under skyddsvisir och garanterar ett brett synfält tack vare sidofiltren och den låga profilen
  • Det mjuka FlexiFit remstället passar perfekt för alla huvudformer utan att håret fastnar och stör inte när det bärs under hjälm
  • Huvudrem som är lätt att justera
X-plore 3500 - specialegenskaper:
Masken är tillverkad av ett innovativt nytt material som är mycket skonsamt mot huden, mjukt, bekvämt och silikonfritt, samtidigt som det är mycket hållbart
”Nerfällbart” remställ: Du kan avlägsna masken utan att ta av huvudskyddet genom att öppna remlåsen. Andningskyddet glider ner från ansiktet och placeras nära kroppen, skyddad mot kontaminering
Vikt: 95 g
Certifikat: EN 140