Vattenprovtagare, TP 5 C, bärbar
Leverantör: MAXX
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 52250 SEK
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Vattenprovtagare, TP 5 C, bärbar
Provtagare Vattenprovtagare
A portable, battery operated, and compact automated water sampler with a diaphragm pump vacuum collection system. The standard version has an integrated insulated container and distributor for 24×1 litre PE bottles and the sample collection is achieved with programmable microprocessor control.
  • Lätt att transportera med bärhandtag
  • Batteriet tar bort behovet av nätström
  • Programmeringen kan vara tids-, flödes- eller händelsestyrd
  • Manuell provtagning kan göras utan programavbrott
  • Ca 2 000 provtagningar per batteriladdning ( 20 °C, 1,5 m höjd, 1 min provtagningsintervall)
Provtagaren finns med fler behållar-/flaskstorlekar: 25 liter, 4×5 liter och 1×10 liter. För dessa finns ett extra alternativ för kylning med frysförpackningar i den isolerade behållaren. Kylning av insamlade prover är även möjlig genom kompressorkylning som tillval. Kontakta oss för mer information.
Beställningsinformation: A battery charger is required, please order separately.
For details of the full range of accessories please enquire at the local Avantor sales office.
Leveransinformation: Provtagaren (utan batteriladdare) levereras med 5 m uppsugningsslang med gängad anslutning och sänke.