Specialbuffertar för hematologi
Leverantör: VWR Chemicals
331552SEA
725
SEK
331552S
331562U
331932D
331942F
Specialbuffertar för hematologi
Buffertar
Mikroskopibuffertar
These tablets provide a rapid and convenient method of preparing a buffer solution.
Med de här tabletterna får du en snabb och praktiskt metod för beredning av buffertlösning.
En tablett upplöst i destillerat vatten och spätt till 100 ml ger en lösning med angivet pH vid 20 °C. Molariteten för buffertlösningarna är 0,005 M.