Skyddsglasögon, uvex super OTG
Leverantör: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 565 SEK
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Skyddsglasögon, uvex super OTG
Skyddsglasögon
Super OTG cover spectacles have thin, hingeless side arms with Grilamid® (a combination of hard and soft plastics). They combine the benefits of temple glasses with the comfort of a headband.
  • Grilamid® är mycket slagtåligt, även vid låga temperaturer, och tål kemikalier
  • Skalmarna justeras snabbt och enkelt; särskilt ändarna är mjuka och böjliga
  • Linsvinkeln på 11° gör det lätt att se nedåt och hindrar bäraren att snubbla
  • Den böjda linsytan ger utmärkt synfält utan att vidröra de vanliga glasögonen under
Weight: 38 g
Vikt: 38 g
Certifikat: SS-EN 166-168, SS-EN 170