Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Leverantör: Avantor
7586-02EA 4150 SEK
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Jonbyteskromatografiharts, J.G. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx multimode jonbytar- (IEX) kromatografiharts fungerar som ett svagt katjonbytesharts med förbättrad selektivitet för överlägsen separering i processkromatografitillämpningar.
Med kraft från en egen ytkemi som kombinerar svag-katjonbytesfunktionalitet med svag-anjonbytespunkter och hydrofila egenskaper, använder BAKERBOND® PolyABx multimode katjonbyteskromatografimedia sin unika selektivitet för att medge högre reningsprestanda hos ett stort fält av biologiska läkemedel.
BAKERBOND® PolyABx jonbytarharts, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i kromatografiprocesstegen.