SPE-kolonner för speciella applikationer, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ vattenfritt natriumsulfat-florisil
Leverantör: Avantor
7495-04EA 4075 SEK
7495-04 7495-18
SPE-kolonner för speciella applikationer, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ vattenfritt natriumsulfat-florisil
Kromatografikolonn
Dessa SPE-kolonner är framtagna för rensning av extrakt av kolväten från vatten.
Certifikat: ISO 9377-2