Bredporiga beredningsförpackningar, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
7191-00EA
0
SEK
7191-00
7191-02
7191-05
7183-02
7190-02
7190-05
7207-00
Bredporiga beredningsförpackningar, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenter för kromatografi
Material för HPLC
Kiselbaserade kolonnförpackningar med hög reningskapacitet för kraftigt hydrofila peptider och proteiner, baserade på hydrofoba karakteristika och molekylformer.