Zirkonium kplasmastandardlösningar, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
5757.0100EA 0 SEK
5757.0100 5792.0100
Zirkonium kplasmastandardlösningar, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Standarder Cationic Standards Zirconium Standards
Enkelelements plasmastandarder används för noggrannhet och enkelhet i kalibreringen, tillsammans med exakt detektering av spårföroreningar.
Certifikat: Spårbart till NIST.