Etanol ≥70% Ph. Eur.
Leverantör: CCS CLEAN CHEMICAL
101104
103196
CCSC101104EA
2600
SEK
CCSC101104
CCSC103196
Etanol ≥70% Ph. Eur.
Etanol
Utspädd fermenterad etanol som är spädd med aqua purifi cata (avjoniserat och sterilfiltrerat vatten). Används för desinfektion och lösningar inom farmaci, tandvård samt hälso- och sjukvård.
Formel:
C₂H₅OH |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS nummer: 64-17-5 UN: 1170 ADR: 3,III |