Etanol Ph. Eur., USP
Leverantör: CCS CLEAN CHEMICAL
Synonyms:
Ethyl alcohol
101101
103063
CCSC101101EA
2350
SEK
CCSC101101
CCSC103063
Etanol Ph. Eur., USP
Etanol
Innehåller 95 % odenaturerad alkohol. Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården m m.
Beställningsinformation: Teknisk sprit säljs enbart i hela kartonger, 12 x 1 liter och 3 x 5 liter.
Formel:
C₂H₅OH MW: 46.07 g/mol Kokpunkt: 78.3 Smältpunkt: -117 Flampunkt: 12 |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS nummer: 64-17-5 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...