G3501 skyddshjälmar
Leverantör: 3M
G3501MRD G3501MVI G3501MGU G3501MGP G3501MBB G3501MOR
111-2319EA 655 SEK
111-2319 111-2320 111-2317 111-2316 111-2315 111-2318
G3501 skyddshjälmar
Hjälmar Safety Helmets
Den elektriskt isolerande industriella 3M™ skyddshjälmen G3501 är konstruerad för att ge hög skyddsnivå för de tuffaste applikationer. Den lätta och tåliga hjälmen kan användas tillsammans med olika hörsel-, ögon- och ansiktsskyddsprodukter som är konstruerade för att klara metallbearbetning utan försämrad kompatibilitet, komfort eller användarvänlighet.
  • Kompatibla med ett brett utbud av säkerhetsprodukter och metallbearbetningstillbehör som ger en komplett lösning för ditt användningsområde
  • Finns i sex färger för företagsprofilering och identifiering