Kiselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm för kromatografi, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
1830.9025EA
0
SEK
1830.9025
1830.1000
1830.0500
Kiselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm för kromatografi, J.T.Baker®
Kiselgel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 |
Specifikation testresultat
Alcohol-Ether Soluble Substances | max. 0.05 % |
Loss on Drying | max. 6.0 % |