Flytande rengöringsmedel för maskindisk av glasvaror, neodisher® FLA
Leverantör: Dr. Weigert
411230 411233 411226
148-3144EA 1875 SEK
148-3144 148-3222 148-3149
Flytande rengöringsmedel för maskindisk av glasvaror, neodisher® FLA
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
neodisher® LaboClean FLA.
  • Alkaliskt flytande koncentrat för universell användning. Fritt från fosfater, ytaktiva ämnen och oxidationsmedel
  • Innehåll: 5 - 15 % polykarboxylater
  • Dosering: 2 - 6 ml/l
Observera: De flesta produkterna är frätande eller irriterande och det är viktigt att välja medel för rengöring av aluminium- och titanföremål med omsorg. Läs materialsäkerhetsdatabladet före användning.