Etanol absolut Ph. Eur., USP

Leverantör: CCS CLEAN CHEMICAL

Synonyms: Ethyl alcohol

103062 101100
CCSC103062EA 1875 SEK
CCSC103062 CCSC101100
Etanol absolut Ph. Eur., USP
Etanol

Innehåller 99,5 % odenaturerad alkohol. Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården m m.

Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kokpunkt: 78,3
Smältpunkt: -117
Flampunkt: 12
MDL Number: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR