Fosforsyra ≥85.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43828.0250 5.43828.0100
5.43828.0250EA 3050 SEK
5.43828.0250 5.43828.0100
Fosforsyra ≥85.0%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 21
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%