GC-kolonner, HT5
Leverantör: SGE a Trajan company
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 7650 SEK
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
GC-kolonner, HT5
Kromatografikolonn
Unik högtemperaturfas som för simulerad destillation och andra petroleumapplikationer.
5 % fenylpolykarboranat-siloxan
Maxtemperatur: Polyimid 380/400 °C, aluminium 460/480 °C
Suitable replacement for: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500.