VWR®, Bägare, engångs
Leverantör: VWR Collection
213-3915EA 495 SEK
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Bägare, engångs
Bägare
PP, genomskinlig.
  • Präglad gradering
  • Kanter som underlättar stapling
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Utan pip
Prisvärd bägare av hög kvalitet för användning i rutin. Perfekt för de flesta applikationer på labbet.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904