Elektriskt isolerande handskar, modell E016Y, klass 0
Leverantör: Marigold (Ansell)
E016Y/10 E016Y/11
112-5109EA 0 SEK
112-5109 112-5110
Elektriskt isolerande handskar, modell E016Y, klass 0
Handskar
Elektriskt isolerande skyddshandskar tillverkade av 100% naturgummilatex genom en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess. Ger maximal flexibilitet och fingerrörlighet.
  • Ergonomisk design i form av en hand i vila utan spretande fingrar minskar handtröttheten
  • Utsvängd krage som ger utrymme för kläder
  • Slät yta för enkel på- och avtagning
Typiska användningsområden: applikationer med risk för beröringsspänning AC ≥ 50 V; elentreprenörsarbeten; tillverkning och reparation av hybridmotorer; underhåll, reparation och drift i alla industrimiljöer (MRO); reparation och underhåll för kollektivtrafik; elunderhåll; reparation och överföring; telekomreparationer nära elektriska ledningar.
Högsta växelspänning vid användning: 1000 V
Certifikat: Certifierade för resistans mot syra (kategori A), ozon (kategori Z) och mycket låga temperaturer (kategori C).
Klass 0 (gul) ger klass 1 skydd mot ljusbågar enligt SS-EN 61482-1-2.
kat. III