Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
8387.5000EA 1650 SEK
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Kokpunkt: 194…250 °C
Flampunkt: 70 °C
CAS nummer: 64742-47-8
Order Now
Specifikation testresultat
Boiling Range 194 - 250 °C