FlashGel™-system för RNA
Leverantör: LONZA
57027 57024 57028
733-1617EA 4750 SEK
733-1617 733-1612 733-1618
FlashGel™-system för RNA
Elektroforessystem Horisontell gelelektroforessystem
FlashGel™-systemet för RNA är optimerat för de unika krav som finns för RNA och är ett perfekt verktyg för snabb analys av provintegritet. Intakt RNA av hög kvalitet är ett krav för att få konsekventa resultat vid genexpression, Northern-blot, cDNA-bibliotekskonstruktion och cDNA-märkning för mikroarrayer. I de flesta protokoll rekommenderas RNA-kontroll före analys nedströms.
  • Fullständig RNA-analys på mindre än 30 minuter
  • Detekterar<10 ng RNA per band, separationsintervall 0,5 Kb till 9 Kb
  • Undvik att använda farliga reagens och kontaminerande RNas
Certifikat: Vissa komponenter och metoder i FlashGel™-systemet säljs under licensavtal. Nukleinsyrafärgningen i den här produkten tillverkas och säljs under licens från Molecular Probes, Inc och får endast användas för forskning och kvalitetskontroll samt skyddas av patent och sökta patent. FlashGel-dockningstekniken är licensierad från Clare Chemical Research, Inc. Elektroforestekniken är licensierad från Temple University.
Leveransinformation: Levereras som separata komponenter eller som en startsats. Startsatsen innehåller en förpackning med 9 st, 1,2 %, FlashGel™ RNA-kassetter med 12+1 brunnar; provbuffert; RNA-markör och vatten av molekylärbiologisk kvalitet. FlashGel™-dockningsenhet säljs separat.
Observera: Obs! Gelen är inte åtkomlig. Ej lämplig för utbyte.