Titranter och reagens för volumetrisk Karl Fischer titrering, Hydranal™
Leverantör: Honeywell Chemicals
34800-1L 34801-1L 34805-1L 34811-1L 34816-1L 34817-1L 34805-2.5L 34806-1L 34812-1L 34723-1L 34730-1L 34730-2.5L 34732-1L 34732-2.5L 34734-1L 34734-2.5L 34738-1L 34749-1L 34800-2.5L 34801-2.5L 34805-500ML 34806-2.5L 34811-2.5L 34812-2.5L 34827-1L 34806-500ML 37855-1L 34816-500ML 34738-500ML 37817-2.5L 37817-1L 37856-1L 34697-1L 34697-2.5L 34698-1L 34730-500ML 34732-500ML 34801-500ML 34811-500ML 34816-2.5L 34827-500ML 34697-6X1L 34723-6X1L 34730-6X1L 34730-6X500ML 34732-6X1L 34734-6X1L 34738-6X1L 34738-6X500ML 34749-6X1L 34800-6X1L 34801-6X1L 34801-6X500ML 34805-6X1L 34805-6X500ML 34806-6X1L 34806-6X500ML 34811-6X1L 34811-6X500ML 34812-6X1L 34816-6X1L 34816-6X500ML 34817-4X1L 34827-6X1L 34827-6X500ML 37817-6X1L 37855-6X1L 37856-6X1L 34732-100ML 34697-4X2.5L 34730-4X2.5L 34732-4X2.5L 34734-4X2.5L 34800-4X2.5L 34801-4X2.5L 34805-4X2.5L 34806-4X2.5L 34811-4X2.5L 34812-4X2.5L 34816-4X2.5L 37817-4X2.5L 34698-6X1L 34801-1L-SC 34801-6X1L-SC 34805-1L-SC 34805-6X1L-SC 34806-1L-SC 34806-6X1L-SC 34816-1L-SC 34816-6X1L-SC 34801-1L-OM 34805-1L-OM 34801-6X1L-OM 34805-6X1L-OM
34800-1LEA 1250 SEK
34800-1L 34801-1L 34805-1L 34811-1L 34816-1L 34817-1L 34805-2.5L 34806-1L 34812-1L 34723-1L 34730-1L 34730-2.5L 34732-1L 34732-2.5L 34734-1L 34734-2.5L 34738-1L 34749-1L 34800-2.5L 34801-2.5L 34805-500ML 34806-2.5L 34811-2.5L 34812-2.5L 34827-1L 34806-500ML 37855-1L 34816-500ML 34738-500ML 37817-2.5L 37817-1L 37856-1L 34697-1L 34697-2.5L 34698-1L 34730-500ML 34732-500ML 34801-500ML 34811-500ML 34816-2.5L 34827-500ML 34697-6X1L 34723-6X1L 34730-6X1L 34730-6X500ML 34732-6X1L-R 34734-6X1L 34738-6X1L 34738-6X500ML 34749-6X1L 34800-6X1L 34801-6X1L 34801-6X500ML 34805-6X1L 34805-6X500ML 34806-6X1L 34806-6X500ML 34811-6X1L 34811-6X500ML 34812-6X1L 34816-6X1L 34816-6X500ML 34817-4X1L 34827-6X1L 34827-6X500ML 37817-6X1L 37855-6X1L 37856-6X1L 34732-100ML 34697-4X2.5L 34730-4X2.5L 34732-4X2.5L-R 34734-4X2.5L 34800-4X2.5L 34801-4X2.5L 34805-4X2.5L 34806-4X2.5L 34811-4X2.5L 34812-4X2.5L 34816-4X2.5L 37817-4X2.5L 34698-6X1L HONC34801-1L-SC HONC34801-6X1L-SC HONC34805-1L-SC HONC34805-6X1L-SC HONC34806-1L-SC HONC34806-6X1L-SC HONC34816-1L-SC HONC34816-6X1L-SC HONC34801-1L-OM HONC34805-1L-OM HONC34801-6X1L-OM HONC34805-6X1L-OM
Titranter och reagens för volumetrisk Karl Fischer titrering, Hydranal™
Karl Fischer Titrants and Reagents
Hydranal-Composite är en mycket använt pyridinfri Karl Fischer reagens. Denna en-komponentreagensen har visat sin kapacitet i volumetrisk titrering i mer än trettiofem år i många applikationer inom mycket olika forskningsområden och industrier.
En-komponentsystemet har följande fördelar:
  • Obegränsad vattenkapacitet
  • Enkel och bekväm användning
  • Stor flexibilitet när det kommer till val av arbetsmedie
2 komponentsystemen har följande fördelar:
Hög titreringshastighet med exakt och stabil titer Ideal noggrannhet för små mängder vatten Hög huffer kapacitet
Typ E- reagenserna är etanolbaserade istället för metanol baserade och ger lägre toxisitet (jämfört med metanol).
- High titration speed with exact and stable titer
- Ideal accuracy for small amounts of water
- High buffer capacity
- Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
The E- type reagents are ethanol based rather than methanol based and have reduced toxicity (compared to methanol).
Honeywell have introduced two ranges of Hydranal Smart Chemicals for Mettler Toledo titrators and Metrohm’s OMNIS KF titrators, These are bottles, embedded with an RFID chip, visible in the form of a new label, that captures essential information for every titration, including article code, product name, lot number, shelf life and numeric concentration. see ordering table for details of packs with RFID chip.