VWR®, Avgasare, PTFE AF
Leverantör: COLLECTION PREFIX HPLC
1-6353A 0003-6623 0001-6624 0003-6626 0003-6625
903-0134EA 0 SEK
903-0134 903-0156 903-0157 HPLC0003-6626 HPLC0003-6625
VWR®, Avgasare, PTFE AF
Avgasare
Kontinuerlig avgasning är mer effektivt för att avlägsna gas från mobil fas än sonikering eller med helium. Upp till fem lösning kan avgasas samtidigt av en enhet. Den låga volymen hos varje PTFE AF-kanal (480 μl) ger en snabb jämviktning och kort uppstartstid.
  • Snabb jämviktning
  • Användarvänlig
  • Kort tid för att få vakuumminskningshastighet, vanligen 3 minuter
  • PTFE AF har bra förmågan att avlägsna bubblor
ZHCR® (Zero Hysteresis Constant Run) är en vakuumpump för membranavgasning av HPLC-systemets mobila faser. Det här patenterade styrsystemet gör att avgasningsenheten kan upprätthålla konstant vakuum utan att påverkas av varierande belastning.
Avgasningskapacitet: ± 2 ppm O₂ vid 1 ml/min