Skoskydd Secutex® per 5/6, PP/PE
Leverantör: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30252-00 30251-00
113-0780EA 9750 SEK
113-0780 113-0779
Skoskydd Secutex® per 5/6, PP/PE
Engångskläder
Dessa skoskydd ger skydd mot finkornigt damm och stänk av aggressiva flytande kemikalier. Viss beständighet mot stänk.
  • Slätt, luddfritt och nötningsbeständigt material (PP-spritsfiber med PE-laminat)
  • Släpper igenom luft och vattenånga
  • Ogenomträngliga för partiklar, delvis beständiga mot stänk och även antistatiska
  • Urval av skoskydd, antingen resårförsedda eller med band
Idealiska för användning vid rengöring av förorenade platser, byggnadsrenovering eller vid asbestsanering liksom vid besprutningsarbete inom jordbruket eller industrin och billackeringsverkstäder.
*Universalstorlek.
Certifikat: Art. III, typ 5 + 6