Mikroplattor för immunologi med 384 brunnar, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 4775 SEK
735-2051 735-2052 735-2053
Mikroplattor för immunologi med 384 brunnar, BRANDplates®
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
PS, solid eller med transparent bas. De här plattorna med platt botten finns i olika färger och med standardbas, låg profil eller transparent bas.
immunoGrade™: Ytorna hos de här plattorna har optimerats för immobilisering av IgG och har hög bindningskapacitet för molekyler med hydrofila och hydrofoba regioner. Plattor med immunoGrade™-yta är bästa valet för ELISA-standardtillämpningar.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with an immunoGrade™ surface are the best choice for standard ELISA applications.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.