Mikroplattor (UHTS), 1536 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 14300 SEK
735-2019 735-2020 735-2021
Mikroplattor (UHTS), 1536 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Plattor HTS plattor
De PS här plattorna med platta bottnar finns som sterila eller icke-sterila.
  • Alla BRANDplates® är märkta alfanumeriskt, stapelbara och kompatibla med standardläsare och -tvättare för mikrotiterplattor
  • Vita plattor ger maximal reflektion och lägsta ljusspridning vid luminescensmätningar, svarta plattor ger minimal ljusspridning vid fluorescensanalyser
  • Sterila plattor levereras individuellt förpackade och med lock
pureGrade™: Obehandlad, icke-steril yta. De här plattorna lämpar sig för homogena analyser, screening och förvaring.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certifikat: BRANDplates® are non cytotoxic according to ISO 10993-5, free of endotoxins (<0.01 EU/ml), and free from DNA, DNase and RNase. Sterile products comply with ISO 11137 and AAMI guidelines, SAL 10⁻⁶.