Mikroplattor (HTS), 384 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 3000 SEK
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Mikroplattor (HTS), 384 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Plattor HTS plattor
Dessa PS, platta bottenplattor är tillgängliga i enfärgade svarta, vita eller transparenta.
  • Alla BRANDplates® är märkta alfanumeriskt, stapelbara och kompatibla med standardläsare och -tvättare för mikroplattor
  • Vita plattor ger maximal reflektion och lägsta ljusspridning vid luminiscensmätningar, svarta plattor ger minimal ljusspridning vid fluorescensanalyser
  • Sterila plattor levereras individuellt förpackade och med lock
pureGrade™: Obehandlad, icke-steril yta. De här plattorna lämpar sig för homogena analyser, screening och förvaring.
pureGrade™ S: Obehandlad, steril yta. De här plattorna som har steriliserats med β-strålning lämpar sig särskilt väl för bakterieanalyser.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certifikat: BRANDplates® är icke-cytotoxiska i enlighet med ISO 10993-5, fria från endotoxiner (<0,01 EU/ml) och fria från DNA, DNas och RNas. Sterila produkter uppfyller riktlinjerna i ISO 11137 och AAMI.