Mikroplattor, 96 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 1800 SEK
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Mikroplattor, 96 brunnar, obehandlade, BRANDplates®
Plattor HTS plattor
PS, ogenomskinliga plattor eller med transparent bas. Plattorna finns med olika brunnsprofiler (rund U-botten, konisk V-botten, platt F-botten eller platt C-botten med svängda kanter), i olika färger och antingen sterila eller icke-sterila.
  • Alla BRANDplates® är märkta alfanumeriskt, stapelbara och kompatibla med standardläsare och -tvättare för mikroplattor
  • Vita plattor ger maximal reflektion och lägsta ljusspridning vid luminiscensmätningar, svarta plattor ger minimal ljusspridning vid fluorescensanalyser
  • Sterila plattor levereras individuellt förpackade och med lock
pureGrade™: Obehandlad, icke-steril yta. De här plattorna lämpar sig för homogena analyser, screening och förvaring.
pureGrade™ S: Obehandlad, steril yta. Plattorna är steriliserade med β-strålning och lämpar sig särskilt väl för bakterieanalyser.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Certifikat: BRANDplates® är icke-cytotoxiska i enlighet med ISO 10993-5, fria från endotoxiner (<0,01 EU/ml) och fria från DNA, deoxiribonukleas och ribonukleas. Sterila produkter uppfyller riktlinjerna i ISO 11137 och AAMI, SAL 10-⁶.