Immundetektionsreagens för protein, SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maximal känslighet
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
37075 37074
PIER37075EA 8350 SEK
PIER37075 PIER37074
Immundetektionsreagens för protein, SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maximal känslighet
Elektroforesreagens Western Blotting Reagents
SuperSignal® ELISA Femto-substrat med maximal känslighet använder SuperSignal®-systemet tillsammans med en förbättringssammansättning för överlägsen proteindetektion och lågnivå linjäritet vid ELISA-tillämpningar. Idealiska för automatiserade screeningtillämpningar med hög genomströmning.
  • Stark signal genereras omedelbart både vid rumstemperatur och 37 °C
  • Enkel detektion av små proteinmängder med ett högt signal/brus-förhållande och en lågnivå linjäritet vid dosresponskurvor
  • Detektion av femtogramnivå hos målproteiner i ELISA
  • Hög känslighet som minskar inkubationsstegen i ELISA och därmed även analystiden
  • Arbetslösningen ska förvaras i rumstemperatur med 6 timmars stabilitet