Restore™ Western blot-strippingbuffert
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Även om optimerade analysförhållanden är det bästa sättet att uppnå optimala resultat så är det både tidskrävande och dyrt att göra om gelelektroforesprocessen och testa varje ny primär antikropp eller antikroppskoncentration. Restore™ Western blot-strippingbuffert är ett effektivt alternativ.
- Sparar tid – gelerna behöver inte köras om
- Sparar dyrbara prover
- Ger effektiv borttagning av antikroppar efter utförd immunoblot
- Varsam sammansättning säkerställer att målproteinet inte skadas efter stripping och förnyad immunoblot
- Luktfri