Immundetektionsreagens för protein, SuperSignal™ West Femto-substrat med maximal känslighet
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
34095
34096
PIER34095EA
8150
SEK
PIER34095
PIER34096
Immundetektionsreagens för protein, SuperSignal™ West Femto-substrat med maximal känslighet
Elektroforesreagens
Western Blotting Reagents
SuperSignal™ West Femto-substrat med maximal känslighet för detektion av låga femtogrammängder av protein utfällt på nitrocellulosa- eller PVDF-membran och undersökt med lämpliga primära och sekundära antikroppar.
- Mycket känslig med stark signal som enkelt fångas upp på film eller av avbildningssystem
- Signalvaraktighet 8 timmar
- Sekundära antikroppar medföljer produkten
- Kan lagras i rumstemperatur