Antibiotikalappar, Whatman™
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
2017-006 2017-013 2017-009
710-0606EA 2975 SEK
710-0606 710-0636 710-0635
Antibiotikalappar, Whatman™
Testsystem för mikrobiologi Antibiotikatester
För identifiering av agensen bakom infektionssjukdomar samt testning av dessas känslighet för antibiotika och kemoterapeutika in vitro med hämningszonmetoden. Antibiogrammet möjliggör rationell och selektiv kemoterapi. Testskivorna är belagda med kemoterapeutika, placerade på den inokulerade näringsagarn samt inkuberade. Hämningszonens storlek är ett mått på substansernas effektivitet.
  • Mjuka, jämntjocka skivor, för absorption av testlösningar i antibiotiska analyser
  • 440 g/m² och 920 µm
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.