Transfektionsreagens, DharmaFECT® Duo
Leverantör: Horizon Discovery
T-2010-01 T-2010-02 T-2010-03 T-2010-04
DHART-2010-01EA 0 SEK
DHART-2010-01 DHART-2010-02 DHART-2010-03 DHART-2010-04
Transfektionsreagens, DharmaFECT® Duo
Transfektionsreagens
Ett lipidbaserat reagens specifikt formulerat för samtransfektion av plasmid och siRNA.
  • Effektiv tillförsel av två distinkta molekyler i en och samma formulering
  • Hög transfektionseffektivitet för såväl siRNA och plasmid utan att cellernas livsduglighet försämras
  • Kraftfull vad gäller mål-knockdown och plasmiduttryck
  • innehåller inga mikrobiella föroreningar eller ribonukleaser