Elektronisk dispenser och titrator, Opus®
Leverantör: HIRSCHMANN
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 33325 SEK
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Elektronisk dispenser och titrator, Opus®
Dispenser
Säker och tillförlitlig dispenser och titrator med extremt känslig, motordriven dispenseringsprecision. Kontrollenhet med touch-screen ger fullständig kontroll över alla instrumentfunktioner.
  • Kontrollenhet med enkla menystyrda användningsinstruktioner med flikar på extern TFT färgpekskärm
  • Möjlighet att dispensera flera volymsteg från en enda påfyllning
  • Utrustad med keramisk packning för utmärkt hållbarhet och elektroniskt skydd. Tack vare en returkontroll kan pumpen primas och vätskan rinna tillbaka i flaskan
  • En silikonplattform finns som tillval för säker placering av alla delarna
  • Andra tillval: batteripaket för användning oberoende av nätuttag, språkval (engelska, tyska, franska och spanska), specificering av uppsugnings- och dispenseringshastighet och upp till 10 olika minnesinställningar ökar ytterligare kontrollenhetens mångsidighet
Datautgång: RS232 eller USB
Noggrannhet: 0,6 % (dispenser 10/20/50 ml), 0,5 % (titrator 10/20/50 ml)
Precision (CV): 0,2 % (dispenser 10/20/50 ml), 0,07/0,07/0,05 % (titrator 10/20/50 ml)
Beställningsinformation: Levereras komplett med pump monterad på flaska och fjärrkontroll. Med individuellt kalibreringscertifikat.