Transfektionsreagens, DharmaFECT® siRNA
Leverantör: Horizon Discovery
T-2001-01 T-2001-02 T-2001-03 T-2002-01 T-2002-02 T-2002-03 T-2003-01 T-2003-02 T-2004-02 T-2004-03 T-2005-01 T-2004-01 T-2001-04 T-2002-04 T-2003-03 T-2003-04 T-2004-04 T-2005-02 T-2005-03
DHART-2001-01EA 0 SEK
DHART-2001-01 DHART-2001-02 DHART-2001-03 DHART-2002-01 DHART-2002-02 DHART-2002-03 DHART-2003-01 DHART-2003-02 DHART-2004-02 DHART-2004-03 DHART-2005-01 DHART-2004-01 DHART-2001-04 DHART-2002-04 DHART-2003-03 DHART-2003-04 DHART-2004-04 DHART-2005-02 DHART-2005-03
Transfektionsreagens, DharmaFECT® siRNA
Transfektionsreagens
En panel med fyra transfektionsreagens optimerade för effektiv tillförsel av siRNA i mammalieceller.
  • Speciell formula för effektiv tillförsel av siRNA för många olika cellinjer
  • Effektiv tillförsel för målinterferens vid låga siRNA-koncentrationer
  • Låg celltoxicitet över ett brett spektrum av experimentella betingelser
  • Innehåller inga mikrobiella föroreningar eller ribonukleaser
Transfektionsreagensen levereras i vätskeform vid en koncentration av 1 mg/ml.