Definierat fetalt kalvserum, tillverkat i USA, HyClone
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
SH30070.02 SH30070.03 SH30070.01 SH30070.03HI SH30070.02HI SH30070.01HI
HYCLSH30070.02EA 3250 SEK
HYCLSH30070.02 HYCLSH30070.03 HYCLSH30070.01 HYCLSH30070.03HI HYCLSH30070.02HI SH30070.01HI
Definierat fetalt kalvserum, tillverkat i USA, HyClone
Sera (Serum)
Definierat fetalt kalvserum (FBS) har den högsta kvaliteten av alla tillgängliga typer av FBS och används i stor omfattning av de cellodlare som oroar sig för viral kontamination och har behov av en omfattande biokemisk profil. Definierat FBS filtreras genom flera filter med porstorleken 40 nm (0,04 µm), vilka har högst kvarhållningsförmåga av de filter som används i kommersiell FBS-produktion. Över 50 komponenter analyseras och resultaten inkluderas i den biokemiska analysen.
  • Filtered through serial 40nm pore-size rated filters
  • Maximize cell culture growth
  • U.S. sourced
Maximize cell culture growth with U.S.-sourced Cytiva HyClone Defined Fetal Bovine Serum (FBS), filtered through serial 40nm pore-size rated filters and tested for endotoxin, hemoglobin, and extensive biochemical profile assays.