dNTP
Leverantör: VWR Chemicals
733-1363EA 925 SEK
733-1363 733-1364 733-1854 733-1855 733-2846
dNTP
Nukleinsyrareagens Nukleotider
Bruksfärdiga dNTP-mixar och dNTP-set av molekylärbiologisk kvalitet. dNTP-blandningen är utformad för att spara praktisk tid för forskare och minska risken för kontaminering genom att minska pipettering. dNTP-mixarna finns även i set om fyra separata dNTP:er om vardera 100 mm. Båda är praktiska att använda i DNA-polymerisationsreaktioner, DNA-märknings- och sekvenseringsförfaranden.
  • Finns som antingen färdigblandade 10 mM eller 25 mM mixar, eller som separata 100 mM dNTP-set
  • Både färdiga mixar och set är funktionstestade vid PCR
  • Renhet >99% (HPLC)
  • Levereras i lösning med pH 7,3 - 7,5