Kylcirkulatorer, med naturligt köldmedium
Leverantör: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 0 SEK
461-0142 461-0143 461-0564
Kylcirkulatorer, med naturligt köldmedium
Termostater Termostatbad, öppna system Bad med löstagbara termostater
These circulators, with insulated refrigeration baths, are designed for direct temperature control from −30 up to +200 °C.
  • Pilot ONE® är utbytbar och kan användas som fjärrkontroll (med datakabel som finns som tillval)
  • Kontrollenheten kan när som helst uppgraderas med ytterligare funktionalitet (Exclusive och Professional E-klass-paket), grundversionen har val mellan sex olika språk (engelska, tyska franska, spanska, italienska och ryska)
  • Upplösning 0,1 °C, kan anpassas till användarens önskemål, och viktig information om t.ex. inställda och aktuella värden eller processtemperaturer kan visas i ett större format
  • Kraftfull tryck/vakuum-pump med variabel hastighet med VPC (variable pressure control)
  • Användaren kan begränsa temperaturområdet med visuellt och akustiskt larm samt programmera enhetens klock- och kalenderfunktioner för oövervakad uppstart
The Pilot ONE® controller offers a brilliant 5,7" touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages and USB and Ethernet connections.
Pumpkapacitet, max: Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar, 25 L/min, 400 mbar (vakuum).
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Certifikat: Uppfyller krav enligt DIN 12876 säkerhetsklass III, FL
Observera: *Kylkapacitet vid 0, −10 och −20 °C.