qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Leverantör: Quantabio
95063-200 95063-01K
733-1273EA 10700 SEK
733-1273 733-2074
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Nukleinsyrareagens qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Denna SuperMix med 2X koncentration är en reaktionsblandning som är färdig att använda för qPCR i realtid och som innehåller alla komponenter förutom primrar, prober och templat. Systemet överkommer multiplexbegränsningarna i vanliga PCR-masterblandningar och medger opåverkad amplifiering av upp till fem målsekvenser i ett enda rör. Ett vanligt problem i multiplex PCR är att lågkopierade amplifikationer undertrycks av högkopierade referensmål. Det här kan förskjuta eller maskera representation och kvantifiering av målsekvenser med liten kopieringsmängd. PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix erbjuder dynamiskt omfång och känslighet för multiplex qPCR som är jämförbar med singleplex-baserade qPCR-probanalyser utan att man måste begränsa eller variera primerkoncentrationerna.
En nyckelkomponent i den här supermixen är AccuStart™ Taq DNA-polymeras med monoklonala antikroppar som binder och inaktiverar polymeras före det inledande denatureringssteget. Vid värmeinaktivering (2 minuter vid 95 °C) denatureras antikropparna irreversibelt och frigörs fullt aktivt, omodifierat Taq DNA-polymeras. Detta underlättar specifik och effektiv primerextension vid rumstemperatur.