Uppgradering tillval
Leverantör: HUBER
9496 9495
461-0099EA 14575 SEK
461-0099 461-0098
Uppgradering tillval
Software Laboratory Software
The Pilot ONE® controllers can be upgraded giving post sale flexibility by means of their easy to use 'Plug and Play' technology. Upgrades providing additional functionality are very easy, simply enter an activation code. All units listed above are supplied with 'Basic' Pilot ONE® controllers which can be upgraded to Pilot ONE® 'Exclusive' which has additional features allowing.
  • Grafisk display, upplösning 0,1 och 0,01 °C
  • Tre program med vardera fem steg och kompakt eller fullständig menyvisning
  • Rampfunktion
  • True Adaptive Control (TAC)
  • Förberedd för extern kontroll
Pilot ONE® 'Professional' är förberedd för:
Icke-linjär ramp
Tio program med sammanlagt 100 programsteg
Användar- och administratörsmenyer
Stöd för ett extra börvärde
Som tillval finns temperaturkontroll via en extern PT100-givare