PerfeCTa® qPCR FastMix™-reaktionsblandningar
Leverantör: Quantabio
FastMixes innehåller buffertar och stabiliseringsmedel som optimerats för högsta PCR-effektivitet, reproducerbarhet och känslighet tillsammans med TaqMan® och TaqMan® MGB-prober. En nyckelkomponent i PerfeCTa® qPCR FastMixes är AccuFast™ Taq DNA-polymeras som möjliggör omedelbar aktivering och snabb polymerisationskinetik. Vid värmeinaktivering (20 sekunder vid 95 °C) denatureras antikropparna irreversibelt och frigör fullt aktivt, omodifierat Taq DNA-polymeras. Detta underlättar specifik och effektiv primerextension i rumstemperatur. FastMixes ger maximal PCR-effektivitet, -känslighet och -specificitet och robust fluorescerande signal med antingen snabbt eller konventionellt cyklingsprotokoll.