Mikroplattor för immunologi, 96 brunnar, BRANDplates®
Leverantör: Brand
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 2925 SEK
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Mikroplattor för immunologi, 96 brunnar, BRANDplates®
Plattor Immunologi- mikroplattor och strips
PS, solid eller med transparent bas. Plattorna finns med olika form på brunnarna (runda U-bottnar, koniska V-bottnar, platta F-bottnar eller C-med platt botten och avrundade kanter), i olika färger och med ett urval av olika behandlade ytor.
  • Alla BRANDplates® är märkta alfanumeriskt, stapelbara och kompatibla med standardläsare för mikroplattor och tvättapparatur
  • Standard 96-brunnsplattor har en alfanumerisk kod i en färg som anger typ av yta (TC-behandlad orange, immunobehandlad blå, obehandlad grå)
  • Vita plattor ger maximal reflektion och lägsta ljusspridning vid luminiscensmätningar, svarta plattor ger minimal ljusspridning vid fluorescensanalyser
immunoGrade™: Ytorna hos de här plattorna har optimerats för immobilisering av IgG och har hög bindningskapacitet för molekyler med hydrofila och hydrofoba regioner. Plattor med immunoGrade™-yta är bästa valet för ELISA-standardtillämpningar.
hydroGrade™: Starkt hydrofil yta. Lämpar sig särskilt väl för bindning av molekyler med främst hydrofila regioner. Plattor med hydroGrade™-yta kan användas i analyser med flytande fas med hydrofoba komponenter.
lipoGrade™: Starkt hydrofob (lipofil) yta. Lämpar sig särskilt för bindning av molekyler med hydrofoba regioner. Mikroplattor med lipoGrade™-ytor kan användas i analyser med flytande fas med hydrofila komponenter.
Starkt hydrofil yta. Lämpar sig särskilt väl för bindning av molekyler med främst hydrofila regioner. Plattor med hydroGrade™-yta kan användas i analyser med flytande fas med hydrofoba komponenter.
Certifikat: BRANDplates® är icke-cytotoxiska i enlighet med ISO 10993-5, fria från endotoxiner (<0,01 EU/ml) och fria från DNA, DNas och RNas.