Standardmikroskop, BA210 och BA310
Leverantör: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 24750 SEK
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Standardmikroskop, BA210 och BA310
Mikroskop
These microscopes can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications and can be equipped with phase contrast, darkfield and polarising accessories.
  • Flerskiktslinser för förbättrad kontrast, även med svag infärgning
  • Faskontrast och mörkfält finns som tillbehör
  • Objektbordet har en beläggning X/Y
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Leveransinformation: Levereras med blått filter, sexkantnyckel, immersionsolja och dammskydd.