Minirörsystem, Axygen®
Leverantör: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 475 SEK
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Minirörsystem, Axygen®
Rör Mikrorör
PP, 100% oskuld. Axygen minirörsystem med 96 brunnar är avsett att fungera med remsor med 8 eller 12 proppar.
  • Kompatibelt med Beckman, Tecan, Zymark och andra robotstyrda arbetsstationer
  • Lockdesignen med inetsat alfanumeriskt rutnät säkerställer identifiering av positiva prover
  • Ingjutna kondenseringsringar på locket minimerar risken för korskontaminering