Värmetermostater med bad av rostfritt stål, Alpha
Leverantör: LAUDA
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 16900 SEK
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Värmetermostater med bad av rostfritt stål, Alpha
Termostater Termostatbad, öppna system Bad med löstagbara termostater
Alpha värmetermostater har en lättanvänd styrkonsol med tre funktionsknappar och stor, tydlig LED-display som gör det enkelt att navigera genom menyn. Termostaterna är lämpade för användning med icke-brännbara vätskor (vatten, vatten/glykol). Enheterna kan användas för såväl intern som extern termostatering. Temperaturstabilitet på ±0,05 K ger exakt uppvärmning och kylning som lämpar sig för en mängd olika tillämpningar. Genom att lägga till kitet för pumpcirkulation respektive kylspiral kan värmetermostaten användas som ett fullfjädrat termostatsystem.
  • Temperaturområde 25 till 100 °C, noggrannhet 0,1 °C, temperaturstabilitet ±0,05 K
  • Enpunkts användarkalibrering för omkalibrering av arbetstemperaturer
  • Pumpflödet kan minskas från 15 till 5 l/min med en insats
  • Säkerhetsfunktioner som larm, varningar och fel visas på LED-skärmen
Max. pumpkapacitet:
15 l/min, 200 mbar
15 l/min, 200 mbar
Leveransinformation: Levereras med bad av rostfritt stål, flödesreducerande insats och skruvfäste med vilket hängtermostaten kan monteras på valfri tank med en högsta väggtjocklek på 25 mm och en volym på upp till 50 liter; den högsta temperatur som kan uppnås beror på tankens isolering.