VWR®, Svabb med skumöverdragen bomullstopp, Critical Swab
Leverantör: VWR Collection
149-0335EA 2725 SEK
149-0335 149-0336
VWR®, Svabb med skumöverdragen bomullstopp, Critical Swab
Svabbar Svabbar, provtagning
Disposable 'foam over cotton' tip swab features 100% polyurethane foam with 100 ppi, and a wooden shaft.
  • Kombinerar fördelarna hos svabbar med skum- respektive bomullstopp
  • Ett yttre skumskikt skyddar mot repning och mot de flesta lösningsmedel
  • Bomullskärnan är högabsorberande
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904