Kyltermostat, Alpha-serie
Leverantör: LAUDA
L000643 L000644 L000645 L000646 L000638 L000639 L000640 L000641 L000642
LAUDL000643EA 46850 SEK
LAUDL000643 LAUDL000644 LAUDL000645 LAUDL000646 461-1249 461-1250 461-1251 LAUDL000641 LAUDL000642
Kyltermostat, Alpha-serie
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Alpha kyltermostater har en lättanvänd kontrollpanel med tre funktionsknappar och en stor, tydlig LED-display som gör det enkelt att navigera genom menyn. Passar för användning med icke brandfarliga vätskor (vatten, vatten/glykol). Kan användas för såväl intern som extern termostatering. Temperaturstabilitet ±0,05 K ger exakt uppvärmning och nedkylning som passar för många olika applikationer. Det automatiska kylsystemet gör kylning möjligt över hela temperaturområdet från −25 till +100 °C. Alla kyltermostater har ett kompressorsystem som kan slås av och på efter behov för att spara energiMore Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable