Hängtermostat, Alpha
Leverantör: LAUDA
L000618 L000622 L000626
461-1241EA 11825 SEK
461-1241 LAUDL000622 LAUDL000626
Hängtermostat, Alpha
Termostater Termostatbad, öppna system Termostat Styrenheter
The Alpha immersion thermostat has an easy to use control console featuring 3-button operation and large, clear LED display, ensuring easy navigation through the menu. The thermostat is suitable for use with non flammable liquids (water, water/glycol mixtures). Units can provide both internal and external thermostating. Temperature stability of ±0,05 K gives precise heating and cooling suitable for a wide range of applications. Using an optional pump circulation set and a cooling coil, the immersion thermostat can be expanded to create a fully fledged thermostating system.
  • Temperaturområde 25 till 100 °C, upplösning 0,1 °C, noggrannhet ±0,05 K
  • Enpunkts användarkalibrering för omkalibrering av arbetstemperaturer
  • Pumpflödet kan minskas från 15 till 5 L/min med en insats
  • Säkerhetsfunktioner som larm, varningar och fel visas på LED-displayen
Max. pumpkapacitet
15 l/min, 200 mbar
Leveransinformation: Levereras med flödesreducerande insats och skruvfäste för montering på valfritt bad med högsta väggtjocklek 30 mm och volym upp till 50 liter; den högsta temperatur som kan uppnås beror på badets isolering.